2,3-Dimetil-1-buteno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D1139-25ML D1139-500ML
TCIAD1139-25MLEA 43 EUR
TCIAD1139-25ML TCIAD1139-500ML
2,3-Dimetil-1-buteno ≥98.0% (por GC)
2,3-Dimetil-1-buteno
Formula: C₆H₁₂
Pto. Ebullición: 55°C
Pto. de fusión: –157 °C
Densidad: 0,6778 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -18°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008923
Núm. CAS: 563-78-0
EINECS: 209-262-2
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4670a31ab1ba05e0d18ca9b4857e91fb851c9ca8&vid=98bf6a59e10b6b4a077e2eeae349dfb16641cdfc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %