2,3-Dimetil-2-buteno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Tetramethylethylene
D0693-25ML D0693-500ML D0693-100ML
TCIAD0693-25MLEA 44 EUR
TCIAD0693-25ML TCIAD0693-500ML TCIAD0693-100ML
2,3-Dimetil-2-buteno ≥96.0% (por GC)
2,3-Dimetil-2-buteno
Formula: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Pto. Ebullición: 73°C
Pto. de fusión: –75 °C
Densidad: 0,7188 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -16°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008897
Núm. CAS: 563-79-1
EINECS: 209-263-8
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f247171a650f73b84e1e8593af7d584eeff24af&vid=ae90bd0b11a04136f21e4f2f0d25bdc9e36065a9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %