2,4,4-Trimetil-1-penteno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T0665-100ML T0665-25ML
TCIAT0665-100MLEA 134 EUR
TCIAT0665-100ML TCIAT0665-25ML
2,4,4-Trimetil-1-penteno ≥98.0% (por GC)
2,4,4-Trimetil-1-penteno
Formula: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Pto. Ebullición: 100°C
Pto. de fusión: –93°C
Densidad: 0,71509 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –7°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008855
Núm. CAS: 107-39-1
EINECS: 203-486-4
UN: 2050
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b9ac1a089741a984cd5ff67f2a9f156dd8b5838&vid=d298991b6b69bf579db749230695adda2a470836&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %