2,4,4-Trimetil-2-penteno ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

T0780-25ML T0780-100ML
TCIAT0780-25MLEA 145 EUR
TCIAT0780-25ML TCIAT0780-100ML
2,4,4-Trimetil-2-penteno ≥97.0% (por GC)
2,4,4-Trimetil-2-penteno
Formula: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Pto. Ebullición: 105°C
Pto. de fusión: –106,3 °C
Densidad: 0,7223 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 4°C
Número MDL: MFCD00008902
Núm. CAS: 107-40-4
EINECS: 203-488-5
UN: 2050
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=954790047662eb0ecfebc277145495f3aed87366&vid=954790047662eb0ecfebc277145495f3aed87366&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR