2-Metil-1-buteno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0174-25ML M0174-100ML
TCIAM0174-25MLEA 120 EUR
TCIAM0174-25ML TCIAM0174-100ML
2-Metil-1-buteno ≥98.0% (por GC)
2-Metil-1-buteno
Formula: C₅H₁₀
Pto. Ebullición: 31°C
Pto. de fusión: –137,5 °C
Densidad: 0,6496 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –20°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009333
Núm. CAS: 563-46-2
EINECS: 209-250-7
UN: 2459
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7125e00635e8c68eb456bdf97cc5dba05e351c7f&vid=7125e00635e8c68eb456bdf97cc5dba05e351c7f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %