2-Metil-1-hexeno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0525-1G M0525-5G
TCIAM0525-1GEA 60 EUR
TCIAM0525-1G TCIAM0525-5G
2-Metil-1-hexeno ≥97.0% (por GC)
2-Metil-1-hexeno
Formula: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Pto. Ebullición: 92°C
Pto. de fusión: –103 °C
Densidad: 0,697 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -6°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009486
Núm. CAS: 6094-02-6
EINECS: 228-041-1
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11e006b7334971efe93c64fffa5b33e01229986f&vid=0a1e30a0d3af6b5518fd40f4bf3ab345f2c56537&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %