2-Metil-2-buteno ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
M0708-25ML M0708-500ML M0708-100ML
TCIAM0708-25MLEA 21 EUR
TCIAM0708-25ML TCIAM0708-500ML TCIAM0708-100ML
2-Metil-2-buteno ≥90.0% (por GC)
2-Metil-2-buteno
Formula: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Pto. Ebullición: 38°C
Pto. de fusión: -134°C
Densidad: 0,6623 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -45°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009276
Núm. CAS: 513-35-9
EINECS: 208-156-3
UN: 2460
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,00607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15f70fcdc73bdd846ca166c74801b57acabf1bde&vid=48a4d1e0167519114dd3207114e5524cfca7d751&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %