2-Metil-2-buteno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
P0067-25ML P0067-500ML P0067-100ML
TCIAP0067-25MLEA 27 EUR
TCIAP0067-25ML TCIAP0067-500ML TCIAP0067-100ML
2-Metil-2-buteno ≥95.0% (por GC)
2-Metil-2-buteno
Formula: C₅H₁₀
MW: 70.13 g/mol
Pto. Ebullición: 38°C
Pto. de fusión: –134°C
Pto. de inflamación: –45°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009276
Núm. CAS: 513-35-9
EINECS: 208-156-3
UN: 2460
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,00607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=186d47d3ab8b63d9610f4d0b29142b8bc8cf21c7&vid=3a6c9e6ed1cbda67a0588f70b6999e3c5669feb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %