2-Metil-2-penteno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,1-Dimethyl-1-butene
M0541-25ML M0541-5ML
TCIAM0541-25MLEA 435 EUR
TCIAM0541-25ML TCIAM0541-5ML
2-Metil-2-penteno ≥95.0% (por GC)
2-Metil-2-penteno
Formula: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Pto. Ebullición: 67°C
Pto. de fusión: –135 °C
Densidad: 0,6904 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -23°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009382
Núm. CAS: 625-27-4
EINECS: 210-883-6
UN: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2185563c7a6765ddd5e92682e42800c23cb2dea&vid=67432fa4947234a8ed7df69fa33df284b8fc0e17&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %