3,3-Dimetil-1-buteno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D1163-25ML D1163-100ML
TCIAD1163-25MLEA 50 EUR
TCIAD1163-25ML TCIAD1163-100ML
3,3-Dimetil-1-buteno ≥96.0% (por GC)
3,3-Dimetil-1-buteno
Formula: C₆H₁₂
Pto. Ebullición: 41°C
Pto. de fusión: –115 °C
Densidad: 0,6683 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –28°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008853
Núm. CAS: 558-37-2
EINECS: 209-195-9
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf105e0902a929445a92030dacdf16a5769dc056&vid=33f5b4f71ae006fedd224a8e0a4da43b36c67d71&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %