trans-3-Metil-2-penteno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0312-1ML M0312-5ML
TCIAM0312-1MLEA 38 EUR
TCIAM0312-1ML TCIAM0312-5ML
trans-3-Metil-2-penteno ≥99.0% (por GC)
trans-3-Metil-2-penteno
Formula: C₆H₁₂
Pto. Ebullición: 70°C
Densidad: 0,693 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: -7°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009334
Núm. CAS: 616-12-6
EINECS: 210-465-3
UN: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3e66a8d27f51c226d57db893a3156cab75d74e7&vid=d76a201e68956965a74f1e6aaf1cebd019431ed6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %