1-Decino ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0037-25ML D0037-5ML
TCIAD0037-25MLEA 57 EUR
TCIAD0037-25ML TCIAD0037-5ML
1-Decino ≥95.0% (por GC)
1-Decino
Formula: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Pto. Ebullición: 174°C
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 0,766 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 50°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009576
Núm. CAS: 764-93-2
EINECS: 212-132-8
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c53acc93d8422f63145fe4e41115bc66cc94e4ae&vid=26140693591997a48877302e73e973230f982c1b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %