1-Dodecino ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0997-25ML D0997-5ML
TCIAD0997-25MLEA 123 EUR
TCIAD0997-25ML TCIAD0997-5ML
1-Dodecino ≥95.0% (por GC)
1-Dodecino
Formula: C₁₂H₂₂
Pto. Ebullición: 100°C
Pto. de fusión: –19 °C
Densidad: 0,778 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 79°C
Número MDL: MFCD00008960
Núm. CAS: 765-03-7
EINECS: 212-134-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a1584e9695464413443c41dbfc0c06d0518d396&vid=127122746fba7c7133fc5e050701c68bbcef3d1f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %