1-Hexino ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H0140-25ML H0140-250ML
TCIAH0140-25MLEA 27 EUR
TCIAH0140-25ML TCIAH0140-250ML
1-Hexino ≥97.0% (por GC)
1-Hexino
Formula: C₆H₁₀
Pto. Ebullición: 71°C
Pto. de fusión: –132 °C
Densidad: 0,7147 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –21°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009504
Núm. CAS: 693-02-7
EINECS: 211-736-9
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b1e9d6e54d5c6c8c36c9ef1c373edb38fbfc8d7&vid=d532b137842d7c014ea8cecf43363dd1ee55d966&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %