1-Octino ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
O0050-25ML O0050-250ML O0050-100ML
TCIAO0050-25MLEA 57 EUR
TCIAO0050-25ML TCIAO0050-250ML TCIAO0050-100ML
1-Octino ≥95.0% (por GC)
1-Octino
Formula: C₈H₁₄
Pto. Ebullición: 126°C
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 0,7461 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 17°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009546
Núm. CAS: 629-05-0
EINECS: 211-069-3
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f5b5da4cf04b4b2ba1bd3400a6b0a09d1dc9c9f&vid=93852408db0543ecce5c5bee9e71f1899144b509&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %