1-Pentino ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
P0068-25ML
P0068-5ML
TCIAP0068-25MLEA
59
EUR
TCIAP0068-25ML
TCIAP0068-5ML
1-Pentino ≥98.0% (por GC)
1-Pentino
Formula:
C₅H₈ MW: 68,12 g/mol Pto. Ebullición: 40°C Pto. de fusión: –90 °C Densidad: 0,6901 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: -34°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009469 Núm. CAS: 627-19-0 EINECS: 210-987-1 UN: 3295 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...