2-Hexino ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H0429-25ML H0429-5ML
TCIAH0429-25MLEA 92 EUR
TCIAH0429-25ML TCIAH0429-5ML
2-Hexino ≥98.0% (por GC)
2-Hexino
Formula: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Pto. Ebullición: 84°C
Pto. de fusión: –91 °C
Densidad: 0,7315 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –10°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009470
Núm. CAS: 764-35-2
EINECS: 212-117-6
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fd57772a20300d486496c5f73af8ec0e59bd18a&vid=4df59c95261faf2c7a5ba64697fc071a8ce9d2b5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %