2-Pentino ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P0628-25ML P0628-5ML
TCIAP0628-25MLEA 141 EUR
TCIAP0628-25ML TCIAP0628-5ML
2-Pentino ≥97.0% (por GC)
2-Pentino
Formula: C₅H₈
MW: 68,12 g/mol
Pto. Ebullición: 56°C
Pto. de fusión: –109 °C
Densidad: 0,7122 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -20°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009380
Núm. CAS: 627-21-4
EINECS: 210-989-2
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8a04ee63cad57f1c6e0b53647f2f0049a8f9e34&vid=d12960b6b5e543a1fa04314b23ce18a34d40f199&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %