3-Hexino ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
H0430-25ML
H0430-5ML
TCIAH0430-25MLEA
66
EUR
TCIAH0430-25ML
TCIAH0430-5ML
3-Hexino ≥97.0% (por GC)
3-Hexino
Formula:
C₆H₁₀ MW: 82,15 g/mol Pto. Ebullición: 82°C Pto. de fusión: –61,5 °C Densidad: 0,7231 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –14°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009381 Núm. CAS: 928-49-4 EINECS: 213-173-4 UN: 3295 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...