4-Octino ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
O0127-5ML O0127-25ML
TCIAO0127-5MLEA 32 EUR
TCIAO0127-5ML TCIAO0127-25ML
4-Octino ≥99.0% (por GC)
4-Octino
Formula: C₈H₁₄
Pto. Ebullición: 131°C
Pto. de fusión: –103 °C
Densidad: 0,7509 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 29°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009471
Núm. CAS: 1942-45-6
EINECS: 217-730-2
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35444090b0c74d4745e11a648088b504014fb131&vid=35444090b0c74d4745e11a648088b504014fb131&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %