3,3-Dimetil-1-butino ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3,3-Dimethylbutyne
B1114-10ML B1114-100ML
TCIAB1114-10MLEA 58 EUR
TCIAB1114-10ML TCIAB1114-100ML
3,3-Dimetil-1-butino ≥96.0% (por GC)
3,3-Dimetil-1-butino
Formula: C₆H₁₀
MW: 82.15 g/mol
Pto. Ebullición: 38°C
Pto. de fusión: -78.2
Pto. de inflamación: –34°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008852
Núm. CAS: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
UN: 3295
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5e080d845a397528de0c50ea09bbd4cee08bd49&vid=a2ef46939697368b7a9312457fa27eea958d2d7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %