9,10-Dibromoanthracène ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0166-25G D0166-500G D0166-100G
TCIAD0166-25GEA 45 EUR
TCIAD0166-25G TCIAD0166-500G TCIAD0166-100G
9,10-Dibromoanthracène ≥98.0% (por GC)
9,10-Dibromoanthracène
Formula: C₁₄H₈Br₂
Pto. Ebullición: 427 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 218…220 °C
Densidad: 1,981 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00001244
Núm. CAS: 523-27-3
EINECS: 208-342-4
Índice Merck: 14,03018
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19c7c2d3d10b03416bc356763976e7c83026acb9&vid=4f747a0e7ca043a470626201a14df611a4019d23&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 228.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency