9-Bromoantraceno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0872-25G B0872-5G
TCIAB0872-25GEA 101 EUR
TCIAB0872-25G TCIAB0872-5G
9-Bromoantraceno ≥95.0% (por GC)
9-Bromoantraceno
Formula: C₁₄H₉Br
Pto. Ebullición: 359 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001243
Núm. CAS: 1564-64-3
EINECS: 216-359-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a566956ba9da6b8ab581ecaedfcd86e9937c5b6f&vid=864cc8402a971508e9a7a4935630aca7f08be299&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 99.0 to 104.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency