9-Antracenocarbaldehído ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 9-Anthracenecarbaldehyde, 9-Anthracenecarboxaldehyde, 9-Anthraldehyde
A0779-25G A0779-100G
TCIAA0779-25GEA 46 EUR
TCIAA0779-25G TCIAA0779-100G
9-Antracenocarbaldehído ≥99.0% (por GC)
9-Antracenocarbaldehído
Formula: C₁₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 369 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 101…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001254
Núm. CAS: 642-31-9
EINECS: 211-383-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91004f85603de7461f8694c7ac3b52090e598290&vid=d442b810da78c49ace2d36eafab4807354ba3651&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C