Ácido antraceno-9-carboxilico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 9-Anthroic acid, Anthracene-9-carboxylic acid, 9-Anthracenecarboxylic acid, Anthracene-9-carboxylic acid, 9-Carboxyanthracene
A0690-25G A0690-5G
TCIAA0690-25GEA 106 EUR
TCIAA0690-25G TCIAA0690-5G
Ácido antraceno-9-carboxilico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido antraceno-9-carboxilico
Formula: C₁₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 411 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 217°C
Densidad: 1,397 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001257
Núm. CAS: 723-62-6
EINECS: 211-964-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b11c443f9ac0e6de5874bcd139d30c146e371a&vid=11e7af058c6f4300885797b0af81e2c1b2f9a734&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %