9,10-Dicloroantraceno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0327-1G D0327-10G
TCIAD0327-1GEA 16 EUR
TCIAD0327-1G TCIAD0327-10G
9,10-Dicloroantraceno ≥96.0% (por GC)
9,10-Dicloroantraceno
Formula: C₁₄H₈Cl₂
Pto. Ebullición: 366 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 210…216 °C
Densidad: 1,525 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00001246
Núm. CAS: 605-48-1
EINECS: 210-087-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a47e2e51ea26eeb9f1d8464c3a61ec13d9223372&vid=dddd433cb67c4c65a782e9da476a22cb4f37d7d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency