Antraceno ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

A0495-25G A0495-500G A0495-100G
TCIAA0495-25GEA 32 EUR
TCIAA0495-25G TCIAA0495-500G TCIAA0495-100G
Antraceno ≥97.0% (por GC)
Anthracene
Formula: C₁₄H₁₀
MW: 178,23 g/mol
Pto. Ebullición: 342°C
Pto. de fusión: 111…112 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001240
Núm. CAS: 120-12-7
EINECS: 204-371-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,00682
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=656ea8966b19ad2eb0682e50ed47045a04da2538&vid=51b26483d28a8e3f302c2f2902892b09ae0a76aa&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR