9-(Clorometil)antraceno ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

C1046-1G C1046-25G C1046-5G
TCIAC1046-1GEA 31 EUR
TCIAC1046-1G TCIAC1046-25G TCIAC1046-5G
9-(Clorometil)antraceno ≥98.0% (by GC, titration analysis)
9-(Clorometil)antraceno
Formula: C₁₅H₁₁Cl
Pto. Ebullición: 371 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001263
Núm. CAS: 24463-19-2
EINECS: 246-274-7
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=405a3b530d39580e076a0e315b6cda283cfc3999&vid=eb26c843d4b935ae97b5e5ac3d64d8022a77adb3&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 141.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR