2-terc-Butilantraceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3541-1G B3541-5G
TCIAB3541-1GEA 68 EUR
TCIAB3541-1G TCIAB3541-5G
2-terc-Butilantraceno ≥98.0% (por GC)
2-terc-Butilantraceno
Formula: C₁₈H₁₈
Pto. Ebullición: 363 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 149 °C
Número MDL: MFCD00003581
Núm. CAS: 18801-00-8
EINECS: 242-588-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ef3e02bf3260f556cafffc68530268739e8076b&vid=d5920b239eb80486789244e97032570665084852&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C