9,10-Dimetilantraceno 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Atención
D0252-1G D0252-10G
TCIAD0252-1GEA 48 EUR
TCIAD0252-1G TCIAD0252-10G
9,10-Dimetilantraceno 98,0 GC_ASSAY_METHOD
9,10-Dimetilantraceno
Formula: C₁₆H₁₄
MW: 206.29 g/mol
Pto. Ebullición: 371
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001262
Núm. CAS: 781-43-1
EINECS: 212-308-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de5910b35eba092f682df61a8c24eef618f2561c&vid=1a2e4a3faa88ef7bb5c459a4197e84aa1e5078c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 185.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency