Ácido 2-cloro-4-metoxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32014.03
H32014.06
H32014.03EA
60.2
EUR
H32014.03
H32014.06
Ácido 2-cloro-4-metoxibenzoico ≥98%
Ácido 2-cloro-4-metoxibenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 21971-21-1
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.59
MDL No.: MFCD00085943
Formula:
C₈H₇ClO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085943 Núm. CAS: 21971-21-1 |