o-Anisato de metilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A0483-25ML A0483-500ML A0483-100ML
TCIAA0483-25MLEA 22 EUR
TCIAA0483-25ML TCIAA0483-500ML TCIAA0483-100ML
o-Anisato de metilo ≥99.0% (por GC)
o-Anisato de metilo
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 228°C
Número MDL: MFCD00008423
Núm. CAS: 606-45-1
EINECS: 210-118-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=143c5139b12d08de5e4e00469263ff6e2f228137&vid=143c5139b12d08de5e4e00469263ff6e2f228137&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %