p-Anisato de etilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: p-Anisic acid ethyl ester, Ethyl 4-methoxybenzoate, 4-Methoxybenzoic acid ethyl ester, 4-Anisic acid ethyl ester
A0933-25ML A0933-100ML
TCIAA0933-25MLEA 26 EUR
TCIAA0933-25ML TCIAA0933-100ML
p-Anisato de etilo ≥99.0% (por GC)
p-Anisato de etilo
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Pto. de inflamación: 138°C
Número MDL: MFCD00015151
Núm. CAS: 94-30-4
EINECS: 202-320-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7080952081ae5c9b95e505e341b6cacdcf93126d&vid=7080952081ae5c9b95e505e341b6cacdcf93126d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %