p-Anisato de metilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A1125-25G A1125-500G A1125-100G
TCIAA1125-25GEA 17 EUR
TCIAA1125-25G TCIAA1125-500G TCIAA1125-100G
p-Anisato de metilo ≥99.0% (por GC)
p-Anisato de metilo
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 255°C
Número MDL: MFCD00008437
Núm. CAS: 121-98-2
EINECS: 204-513-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e297c287b1cdc37853140693050c9b603a81ecb7&vid=e297c287b1cdc37853140693050c9b603a81ecb7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency