3,5-Diclorotioanisol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3520-25G D3520-5G
TCIAD3520-25GEA 97 EUR
TCIAD3520-25G TCIAD3520-5G
3,5-Diclorotioanisol ≥98.0% (por GC)
3,5-Diclorotioanisol
Formula: C₇H₆Cl₂S
Pto. Ebullición: 145°C
Número MDL: MFCD00870149
Núm. CAS: 68121-46-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03f3d5d493ca7ca4a3e4daccef9681c203a43808&vid=03f3d5d493ca7ca4a3e4daccef9681c203a43808&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %