Cloruro de nonanoílo ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Pelargonoyl chloride, Nonanoylchloride
N0372-25G N0372-100G
TCIAN0372-25GEA 26 EUR
TCIAN0372-25G TCIAN0372-100G
Cloruro de nonanoílo ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de nonanoílo
Formula: C₉H₁₇ClO
MW: 176.69 g/mol
Pto. Ebullición: 215°C
Pto. de inflamación: 95°C
Número MDL: MFCD00000768
Núm. CAS: 764-85-2
EINECS: 212-131-2
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f170b89758748179a782c13037c2e001e44a2c7&vid=0f170b89758748179a782c13037c2e001e44a2c7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %