(4-Hidroxifenil)acetato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 4-hydroxyphenylacetate, Methyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate
H0856-25G H0856-500G
TCIAH0856-25GEA 39 EUR
TCIAH0856-25G TCIAH0856-500G
(4-Hidroxifenil)acetato de metilo ≥98.0% (por GC)
(4-Hidroxifenil)acetato de metilo
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Pto. Ebullición: 310°C
Número MDL: MFCD00002387
Núm. CAS: 14199-15-6
EINECS: 238-050-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a8f86983e74823be274e29c364ee2e9ffae65cf&vid=9a8f86983e74823be274e29c364ee2e9ffae65cf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C