Ácido 4-metoxiantranilico ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI

Sinónimos: Ácido 2-amino-4-metoxibenzoico

A2319-1G A2319-5G
TCIAA2319-1GEA 39 EUR
TCIAA2319-1G TCIAA2319-5G
Ácido 4-metoxiantranilico ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 4-metoxiantranilico
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Número MDL: MFCD00667729
Núm. CAS: 4294-95-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d1f442b9c0733ae40ba14119245585d8de63b7b&vid=9d1f442b9c0733ae40ba14119245585d8de63b7b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light red to Green powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR