2-Metil-2-propilpropano-1,3-diol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2-Bis(hydroxymethyl)pentane, 2-Methyl-2-propylpropane-1,3-diol, 2,2-Dimethylolpentane
D0766-25G D0766-500G
TCIAD0766-25GEA 16 EUR
TCIAD0766-25G TCIAD0766-500G
2-Metil-2-propilpropano-1,3-diol ≥98.0% (por GC)
2-Metil-2-propilpropano-1,3-diol
Formula: C₇H₁₆O₂
Número MDL: MFCD00004696
Núm. CAS: 78-26-2
EINECS: 201-099-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93b2788537625b1d91d2948b28230b71b6a356ce&vid=93b2788537625b1d91d2948b28230b71b6a356ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency