Cinamato de bencilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Cinnamic acid benzyl ester, trans-Cinnamic acid benzyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester
C0358-25G C0358-500G
TCIAC0358-25GEA 29 EUR
TCIAC0358-25G TCIAC0358-500G
Cinamato de bencilo ≥98.0% (por GC)
Cinamato de bencilo
Formula: C₁₆H₁₄O₂
Número MDL: MFCD00004789
Núm. CAS: 103-41-3
EINECS: 203-109-3
Índice Merck: 14,01130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0709ab95624e1b6b350450440fd7764757708daa&vid=0709ab95624e1b6b350450440fd7764757708daa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 38.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity