9-Fenilantraceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0138-1G P0138-25G P0138-5G
TCIAP0138-1GEA 65 EUR
TCIAP0138-1G TCIAP0138-25G TCIAP0138-5G
9-Fenilantraceno ≥98.0% (por GC)
9-Fenilantraceno
Formula: C₂₀H₁₄
MW: 254,33 g/mol
Pto. Ebullición: 417 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001252
Núm. CAS: 602-55-1
EINECS: 210-019-8
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a11d88bec562b7074b079082664ef49c9a8a4ef&vid=8e4456cda8c61a77e3bc376b1cb857ead0dfb880&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 157.0 deg-C