1,8-Dibromohexadecafluorooctano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,8-Dibromoperfluorooctano
D3587-1G D3587-5G
TCIAD3587-1GEA 44 EUR
TCIAD3587-1G TCIAD3587-5G
1,8-Dibromohexadecafluorooctano ≥97.0% (por GC)
1,8-Dibromohexadecafluorooctano
Formula: C₈Br₂F₁₆
MW: 559,87 g/mol
Número MDL: MFCD00153111
Núm. CAS: 812-58-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd733bd6ad3c1b193705a2d20ddd696a3f75053f&vid=dd733bd6ad3c1b193705a2d20ddd696a3f75053f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C