Heptadecanoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H0566-25G
H0566-5G
TCIAH0566-25GEA
254
EUR
TCIAH0566-25G
TCIAH0566-5G
Heptadecanoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Heptadecanoato de metilo
Formula:
C₁₈H₃₆O₂ |
Número MDL:
MFCD00009001 Núm. CAS: 1731-92-6 EINECS: 217-055-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |