Benzo[a]antraceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Benzo(alpha)antraceno, 1,2-Benzoantraceno
B0017-1G
B0017-25G
B0017-5G
TCIAB0017-1GEA
63
EUR
TCIAB0017-1G
TCIAB0017-25G
TCIAB0017-5G
Benzo[a]antraceno ≥98.0% (por GC)
Benzo[a]antraceno
Formula:
C₁₈H₁₂ Pto. Ebullición: 438°C Densidad: 1,245 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003599 Núm. CAS: 56-55-3 EINECS: 200-280-6 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,01062 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 159.0 to 163.0 deg-C |
Solubility in hot Toluene | almost transparency |