Triacontanoato de metilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Mellisic acid methyl ester, Triacontanoic acid methyl ester
T0812-1G T0812-100MG
TCIAT0812-1GEA 584 EUR
TCIAT0812-1G TCIAT0812-100MG
Triacontanoato de metilo ≥95.0% (por GC)
Triacontanoato de metilo
Formula: C₃₁H₆₂O₂
Número MDL: MFCD00042897
Núm. CAS: 629-83-4
EINECS: 211-113-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7f5e6dafdc086d35fed3d71681e16e75a47302c&vid=b7f5e6dafdc086d35fed3d71681e16e75a47302c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C