1,8-Diclorohexadecafluorooctano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1,8-Dicloroperfluorooctano
D2804-25G
D2804-5G
TCIAD2804-25GEA
141
EUR
TCIAD2804-25G
TCIAD2804-5G
1,8-Diclorohexadecafluorooctano ≥98.0% (por GC)
1,8-Diclorohexadecafluorooctano
Formula:
C₈Cl₂F₁₆ MW: 470,97 g/mol |
Número MDL:
MFCD00155747 Núm. CAS: 647-25-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific gravity (20/20) | 1.7980 to 1.8080 |
Refractive index n20/D | 1.3120 to 1.3160 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)