Alcohol α-ciclopropilbencilico ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C0986-25ML C0986-5ML
TCIAC0986-25MLEA 277 EUR
TCIAC0986-25ML TCIAC0986-5ML
Alcohol α-ciclopropilbencilico ≥96.0% (por GC)
Alcohol α-ciclopropilbencilico
Formula: C₁₀H₁₂O
Pto. Ebullición: 132°C
Pto. de inflamación: 112°C
Número MDL: MFCD00001299
Núm. CAS: 1007-03-0
EINECS: 213-749-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=def6bfdb07e0c93c77e17e941d54667ac15d80e3&vid=def6bfdb07e0c93c77e17e941d54667ac15d80e3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %