(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanodiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (R)-3-Aminopropane-1,2-diol, (R)-3-Amino-1,2-propanediol
A1979-1G A1979-5G
TCIAA1979-1GEA 24 EUR
TCIAA1979-1G TCIAA1979-5G
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanodiol ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanediol
Formula: C₃H₉NO₂
MW: 91,11 g/mol
Pto. Ebullición: 163°C
Número MDL: MFCD00798261
Núm. CAS: 66211-46-9
UN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4027b4bbf1259d0e8cc5c1646c24b477289765f5&vid=4027b4bbf1259d0e8cc5c1646c24b477289765f5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +2.0 to +4.0 deg (C=5, H2O)