(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanodiol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
(S)-3-Amino-1,2-propanediol, (S)-3-Aminopropane-1,2-diol
A1980-1G
A1980-5G
TCIAA1980-1GEA
30
EUR
TCIAA1980-1G
TCIAA1980-5G
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanodiol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol
Formula:
C₃H₉NO₂ MW: 91,11 g/mol Pto. Ebullición: 130°C |
Número MDL:
MFCD00798260 Núm. CAS: 61278-21-5 UN: 3259 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 54.0 to 60.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -2.0 to -4.0 deg (C=5, H2O) |