(Trimetilsilil)acetato de etilo ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T1584-25G
T1584-5G
TCIAT1584-25GEA
115
EUR
TCIAT1584-25G
TCIAT1584-5G
(Trimetilsilil)acetato de etilo ≥93.0% (por GC)
(Trimetilsilil)acetato de etilo
Formula:
C₇H₁₆O₂Si Pto. Ebullición: 159°C Pto. de inflamación: 35°C |
Número MDL:
MFCD00009172 Núm. CAS: 4071-88-9 EINECS: 223-783-2 UN: 3272 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...